Learn More
Tabimorelin Hemifumarate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tabimorelin Hemifumarate |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 180.0634 |