Learn More
Testo™ Tachometer
Codice prodotto. 10106211
Cambia vista
Click to view available options
Range:
1 to 99,999 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
10106211 1 to 99,999 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10106211 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0563 0465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.65€
    243.00€ / pezzi 1
    Risparmia 260.65€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Product Type Tachometer
Include Plastic transport case, SoftCase protective case, reflective markers, and batteries
Range 1 to 99,999 rpm