Learn More
Tacrolimus, MedChemExpress
Descrizione
Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tacrolimus |
| CAS | 104987-11-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C44H69NO12 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | FK506 Fujimycin FR900506 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 150 mg/mL (186.56 mM) |
| SMILES | O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 804.02 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only