Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15516314 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Numero di canali:
1
8
12
Volume (sistema metrico):
μ
Da 0.3 a 3 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 1000 a 10000 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Da 30 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 500 a 5.000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero di canali Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
15516314 1 μ Blu Pezzo
15566304 1 Da 0.3 a 3 μl Grigio Pezzo
15576304 1 μ Grigio Pezzo
15586304 1 Da 2 a 20 μl Giallo Pezzo
15596304 1 Da 10 a 100 μl Giallo Pezzo
15506314 1 Da 20 a 200 μl Giallo Pezzo
15526314 1 Da 500 a 5.000 μl Verde Pezzo
15536314 1 Da 1000 a 10000 μl Rosso Pezzo
15546314 8 Da 0.5 a 10 μl Grigio Pezzo
15556314 8 Da 5 a 100 μl Giallo Pezzo
15566314 8 Da 30 a 300 μl Arancione Pezzo
15576314 12 Da 0.5 a 10 μl Grigio Pezzo
15586314 12 Da 5 a 100 μl Giallo Pezzo
15596314 12 Da 30 a 300 μl Arancione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15516314 Fornitore Sartorius N. del fornitore LH729070
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
  • Comfortable to hold due to the ergonomically designed handle
  • Unique Sartorius Optilock system provides flexibility for volume adjustment and locking
  • Controlled and smooth tip ejection with the new Sartorius Optiject technology
  • Calibration adjustment to provide accurate results for various liquid types
  • Easy to clean, with only three parts to disassemble
  • Reliable results, even over lengthy pipetting periods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Puntali Optifit: μ μ
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Colore Blu
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line Tacta
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipetta
Volume (sistema metrico) μ