Learn More
Tadalafil-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tadalafil-d3 |
| CAS | 960226-55-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C22 2H3 H16 N3 O4 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione','6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(methyl-d3)-','(6R,12aR)- (ACI), (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(methyl-d3)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione (ACI), Tadalafil-d3, (6R,12aR)-Tadalafil-d3 (N-methyl-d3), Tadalafil-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O |
| IUPAC Name | (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(trideuteriomethyl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.42 |
| Vedi altri risultati |