Learn More
Tadalafil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474137
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16474137
Marca: Medchem Express HY90009A
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Tadalafil
CAS 171596-29-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H19N3O4
Quantità 50 mg
Sinonimo IC-351
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMILES O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Molecular Weight (g/mol) 389.4
Peso formulazione 389.4
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.