missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF1C Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30509803 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30509803 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30509803 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338327AF700

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TAF1C Polyclonal antibody specifically detects TAF1C in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TAF1C
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 700
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene MGC:39976, RNA polymerase I-specific TBP-associated factor 110 kDa, SL1, 110kD subunit, SL1TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, C, 110kD, TAFI110TBP-associated factor 1C, TAFI95, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, C, 110kDa, TATA box-binding protein-associated factor 1C, TATA box-binding protein-associated factor RNA polymerase I subunit C, transcription factor SL1, Transcription initiation factor SL1/TIF-IB subunit C
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-320 of human TAF1C (NP_001230085.1).,, Sequence:, PPLIDPWDPGLTARDLLFRGGYRYRKRPRVVLDVTEQISRFLLDHGDVAFAPLGKLMLENFKLEGAGSRTKKKTVVSVKKLLQDLGGHQPWGCPWAYLSNRQRRFSILGGPILGTSVASHLAELLHEELVLRWEQLLLDEACTGGALAWVPGRTPQFGQLVYPAGGAQDRLHFQEVVLTPGDNPQFLGKPGRIQLQGPVRQVVTCTVQGETLLAVRSDYHCAVWKFGKQWQPTLLQAMQVEKGATGISLSP
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9013
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.