missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF7L Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30157456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30157456 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30157456 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP306642CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TAF7L Polyclonal antibody specifically detects TAF7L in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TAF7L
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene 50kDa, CT40FLJ23157, RNA polymerase II TBP-associated factor subunit Q, TAF2QRNA polymerase II, Q, TAF7-like RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, Q, TATA box-binding protein-associated factor 50 kDa, transcription initiation factor TFIID subunit 7-like
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TAF7L fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54457
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.