missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tafamidis meglumine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16498797
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498797 5 mg -
16496566 100 mg 100mg
16472337 50 mg 50mg
16463446 25 mg 25mg
16456208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16498797 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14852A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.

Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.

Specifica

Materiale o nome chimico Tafamidis meglumine
Forma fisica Solid
CAS 951395-08-7
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H24Cl2N2O8
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Fx-1006A
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (24.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)OC2=C1)O.O[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)[C@@H](O)CNC
Molecular Weight (g/mol) 503.33
Peso formulazione 503.33
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.