Learn More
Tafluprost, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Tafluprost |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3-,15-14+/t20-,21-,22+,23-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 452.2374 |