Learn More
TAK-593, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499147
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499147 5 mg 5mg
16492667 50 mg 50mg
16486578 10 mg 10mg
16456786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16499147 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15506
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico TAK-593
CAS 1005780-62-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H23N7O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Molecular Weight (g/mol) 445.47
Peso formulazione 445.47
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only