Learn More
TAK-733, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495688
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495688 10 mg 10mg
16438387 5 mg 5mg
16421857 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16495688 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13449
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico TAK-733
CAS 1035555-63-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15F2IN4O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM)
SMILES O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO
Molecular Weight (g/mol) 504.23
Peso formulazione 504.23
Percent Purity 96.99%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only