missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAK-875, TRC

Codice prodotto. 17903685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17903685 25 mg 25mg
17953725 5 mg 5mg
17943945 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17903685 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT00491525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1000413-72-8
Formula molecolare C29 H32 O7 S
Molecular Weight (g/mol) 524.6252
Sinonimo (3S)-6-[[2',6'-Dimethyl-4'-[3-(methylsulfonyl)propoxy][1,1'-biphenyl]-3-yl]methoxy]-2,3-dihydro-3-benzofuranacetic Acid, (+)-TAK 875, TAK-875
IUPAC Name 2-[(3S)-6-[[3-[2,6-dimethyl-4-(3-methylsulfonylpropoxy)phenyl]phenyl]methoxy]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
SMILES Cc1cc(OCCCS(=O)(=O)C)cc(C)c1c2cccc(COc3ccc4[C@H](CC(=O)O)COc4c3)c2

Specifica

Materiale o nome chimico 2-[(3S)-6-[(3-[2,6-dimethyl-4-(3-methylsulfonylpropoxy)phenyl]phenyl)methoxy]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H32O7S/c1-19-12-25(34-10-5-11-37(3,32)33)13-20(2)29(19)22-7-4-6-21(14-22)17-35-24-8-9-26-23(15-28(30)31)18-36-27(26)16-24/h4,6-9,12-14,16,23H,5,10-11,15,17-18H2,1-3H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1
Peso formulazione 524.1869
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.