Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Codice prodotto. 30286519 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.75 mL
3.5 mL
7 mL
10.5 mL
14 mL
21 mL
28 mL
Quantità:
140/Pk.
190/Pk.
231/Pk.
264/Pk.
399/Pk.
666/Pk.
882/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 190
pezzi 231
pezzi 264
pezzi 399
pezzi 666
pezzi 882
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
30286519 14 mL 190/Pk. pezzi 190
30286525 1.75 mL 882/Pk. pezzi 882
30286527 3.5 mL 666/Pk. pezzi 666
30286522 7 mL 399/Pk. pezzi 399
30286517 10.5 mL 399/Pk. pezzi 399
30286518 14 mL 264/Pk. pezzi 264
30286521 21 mL 231/Pk. pezzi 231
30286514 28 mL 190/Pk. pezzi 190
30286508 7 mL 264/Pk. pezzi 264
30286504 28 mL 140/Pk. pezzi 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 30286519 Fornitore WHEATON™ N. del fornitore 152062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.35€
    51.66€ / pezzi 190
    Risparmia 15.69€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23.25 mm
Materiale Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 14 mL
Tipo di chiusura Screw Cap
Quantità 190/Pk.
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 58 mm
Product Type Vial