Learn More
Haldenwanger™ Crogioli alti in porcellana senza coperchio
Codice prodotto. 12338825
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11 ml
24 ml
40 ml
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12338825 120 mL pezzi 5
12376507 11 ml pezzi 10
12306517 40 ml pezzi 10
12396507 24 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12338825 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79C/5
Spedizione stimata: 17-11-2026
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Tall Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Altezza (sistema metrico) 75mm
Product Type Crogioli di porcellana alti