Learn More
Haldenwanger™ Crogioli alti in porcellana senza coperchio
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1000°C |
| Capacità (sistema metrico) | 11 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 26 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 33 mm |
| Product Type | Crogioli di porcellana alti |