Learn More
Haldenwanger™ Crogioli alti in porcellana senza coperchio
Codice prodotto. 12396507
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11 ml
24 ml
40 ml
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12396507 24 ml pezzi 10
12376507 11 ml pezzi 10
12306517 40 ml pezzi 10
12338825 120 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12396507 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79C/1/STEMPEL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.60€
    64.81€ / pezzi 10
    Risparmia 12.79€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Tall Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 24 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 35mm
Altezza (sistema metrico) 44 mm
Product Type Crogioli di porcellana alti