Learn More
Karl Hecht™ Tall Form Weighing Bottles
Codice prodotto. 10504632
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10504632 20 mL Pezzo
10440192 45 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10504632 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 44250002
Provided with interchangeable ground joint covers for secure closure.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • White frosted label area provided
  • Clear glass for excellent visibility of contents
  • Available in different capacities
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore Clear
Descrizione Tall form
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Weighing Bottle
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Tipo di chiusura Interchangeable Ground Joint Cover