Learn More
Buerkle™ HDPE Narrow-Necked Square Bottle with Screw Cap
Catalog Number 11806483
1.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Cost-effective square bottle for packing and storing of liquids.
  • HDPE, transparent, shatterproof
  • Special labelling area for labels or manual lettering
  • Suitable as a disposable bottle
  • Leakproof
  • With screw cap
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 17.5 mm
Include Screw cap
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Quantità 1
Larghezza (sistema metrico) 43 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 25 mm
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Square
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Tipo di chiusura Screw Cap