Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Codice prodotto. 30057606 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lato del perno:
Left
Right
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lato del perno Colore Dimensione della confezione
30057606 Left Red Pezzo
30057545 Left Light Gray Pezzo
30057596 Left Anthracite Pezzo
30057555 Left Blue Pezzo
30057593 Right Anthracite Pezzo
30057576 Right Blue Pezzo
30057541 Right Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 30057606 Fornitore BICASA N. del fornitore TCD.0600.2003.LHR
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Specifica
Product Type Storage Unit
Colore Red
Tipo di armadietto Storage
Certificazione/Conformità EN 16121:2017 Certified
Dimensioni (L x P x A) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Powder Coated
Materiale del telaio Melamine
Lato del perno Left
N. di sportelli 1
N. di cassetti None
N. di ripiani 4
Tipo di spina None
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Con ruote No
Materiale Melamine