Learn More
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio
Codice prodotto. 17457403 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Tipo di sportello:
Open Front
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Tipo di sportello Dimensione della confezione
17457403 460 x 1200 x 2030 mm Open Front Pezzo
17407403 600 x 500 x 2030 mm Solid Pezzo
17417403 900 x 500 x 2030 mm Solid Pezzo
17427403 1200 x 500 x 2030 mm Solid Pezzo
17437403 460 x 600 x 2030 mm Open Front Pezzo
17447403 460 x 900 x 2030 mm Open Front Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17457403 Fornitore BICASA N. del fornitore TCO.1200.2003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Armadio contenitore alto (certificato secondo EN 16121) - Corpo in nobilitato ignifugo - 4 ripiani
  • Armadio contenitore alto
  • Certificati e/o conformi a EN 16121:2017
  • Telaio di base in metallo livellabile, verniciatura a polvere poliuretanica, colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
  • Ripiani in metallo (regolabili in altezza), verniciatura a polvere poliuretanica
  • Ante a battente cieche
  • Apertura fino a 270° - Cerniere con aggancio automatico
  • Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
  • Serratura ad asta standard
  • Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifications
Colore Light Gray
Dimensioni (P x L x A) 460 x 1200 x 2030 mm
Tipo di sportello Open Front
Tipo di armadietto On Levelling Plinth
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 16121
N. di sportelli None
N. di ripiani 4
Con ruote No