Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
Codice prodotto. 30057612 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Colore:
Anthracite
Blue
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Colore Dimensione della confezione
30057612 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Red Pezzo
30057569 900 x (480 + 20) x 2030 mm Anthracite Pezzo
30057585 900 x (480 + 20) x 2030 mm Blue Pezzo
30057588 900 x (480 + 20) x 2030 mm Red Pezzo
30057595 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Anthracite Pezzo
30057568 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30057612 Fornitore BICASA N. del fornitore TCD.1200.2003R
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Specifica
Product Type Storage Unit
Colore Red
Tipo di armadietto Storage Cabinet
Dimensioni (L x P x A) 1200 x (480 + 20) x 2030 mm
Tipo di sportello Double
Materiale del telaio Melamine
N. di sportelli 2
N. di cassetti None
N. di ripiani 4
Tipo di spina None
Larghezza (sistema imperiale) 47.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 1200 mm
Con ruote No
Materiale Melamine