Learn More
Köttermann Tall Safety Storage Cabinet with Doors
Codice prodotto. 17382129
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Folding, Manual-close
Hinged, Auto-close
N. di ripiani:
3
4
6
None
Include:
1 Drip Tray
4 Internal Drawers
5 Internal Drawers
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style N. di ripiani Include Dimensione della confezione
17382129 Hinged, Auto-close None 5 Internal Drawers Pezzo
17362129 Hinged, Auto-close 3 1 Drip Tray Pezzo
17372129 Hinged, Auto-close 6 1 Drip Tray Pezzo
17312139 Hinged, Auto-close 4 1 Drip Tray Pezzo
17302139 Folding, Manual-close None 4 Internal Drawers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17382129 Fornitore Köttermann N. del fornitore 37100031
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
This Tall Safety Storage Cabinet offers top safety for flammable hazardous substances, complying with fire resistance class standards (Type 90).
  • Different versions that meet your needs
  • Additional storage space
  • Top safety for flammable hazardous substances (Type 90)
Specifications
Dimensioni (P x L x A) 615 x 1200 x 1955 mm
Door Style Hinged, Auto-close
Include 5 Internal Drawers
N. di sportelli 2
N. di ripiani None