Learn More
Köttermann Tall Safety Storage Cabinet with Drawers
Codice prodotto. 17362139
Cambia vista
Click to view available options
N. di sportelli:
1
2
N. di ripiani:
4
5
8
9
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di sportelli N. di ripiani Dimensione della confezione
17362139 2 9 Pezzo
17322139 1 4 Pezzo
17332139 1 5 Pezzo
17342139 2 8 Pezzo
17352139 2 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17362139 Fornitore Köttermann N. del fornitore 37100040
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Tall Safety Storage Cabinet offers top safety for flammable hazardous substances, complying with fire resistance class standards (Type 90).
  • Different versions that meet your needs
  • Additional storage space
  • Top safety for flammable hazardous substances (Type 90)
Specifica
Dimensioni (P x L x A) 853 x 815 x 1966 mm
Door Style Drawer
Include 1 Drip Tray
N. di sportelli 2
N. di ripiani 9