Learn More
Koettermann™ Tall Storage Cabinets
Codice prodotto. 14885291
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
500 mm
516 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
14885291 500 mm Pezzo
14855311 516 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 14885291 Fornitore Koettermann™ N. del fornitore 30100098
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Specifica
Product Type Tall Storage Cabinet
Tipo di armadietto Tall Storage
Profondità (sistema metrico) 500 mm
Dimensioni (P x L x A) 500 x 900 x 1920 mm
Tipo di sportello Sliding Glass Doors
Altezza (sistema metrico) 192 cm
N. di sportelli 4
Larghezza (sistema metrico) 900 mm