Learn More
Talmapimod, MedChemExpress
Descrizione
Talmapimod (SCIO-469) is an orally active, selective, and ATP-competitive p38α inhibitor with an IC50 of 9 nM. Talmapimod shows about 10-fold selectivity over p38β, and at least 2000-fold selectivity over a panel of 20 other kinases, including other MAPKs.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Talmapimod |
| CAS | 309913-83-5 |
| Colore | Pink |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H30ClFN4O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | SCIO-469 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.93 mM) |
| SMILES | O=C(N(C)C)C(C1=CN(C)C2=C1C=C(C(N3[C@H](C)CN(CC4=CC=C(F)C=C4)[C@@H](C)C3)=O)C(Cl)=C2)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 513.0 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only