Learn More
Cytiva Terreno TALON™ Superflow
Codice prodotto. 11658893 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11658893 10 ml 10mL
12644883 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11658893 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28957499
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Diversa selettività rispetto ai terreni caricati con nichel. Il terreno Cytiva TALON™ Superflow viene utilizzato per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite IMAC.
Features:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix - Cross-linked agarose, 6%
  • Particle Size - 60 -160μm
  • Binding Capacity/mL - Up to 20 mg histidine-tagged protein
  • pH stability working range - 3 to 12
  • pH stability Cleaning-in-Place (CIP) - 2 - 14 Co2+stripped medium
  • Complete packsize - 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC)
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 8 °C
Capacità di legame Fino a 20 mg di proteina con tag di istidina
Product Type Talon™ Superflow
Dimensione particelle Da 60 a 160 μm
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 3 a 12
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Talon Superflow Cobalt-IMAC