Learn More
Cytiva Terreno TALON™ Superflow
Codice prodotto. 12644883 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12644883 50 mL 50mL
11658893 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12644883 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28957502
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Diversa selettività rispetto ai terreni caricati con nichel. Il terreno Cytiva TALON™ Superflow viene utilizzato per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite IMAC.
Features:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix - Cross-linked agarose, 6%
  • Particle Size - 60 -160μm
  • Binding Capacity/mL - Up to 20 mg histidine-tagged protein
  • pH stability working range - 3 to 12
  • pH stability Cleaning-in-Place (CIP) - 2 - 14 Co2+stripped medium
  • Complete packsize - 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) For PurifiCatIon of Histidine-Tagged Recombinant Pby Immobilized Metal Affinity Chromatography
Requisiti di stoccaggio 4°C to 8°C
Capacità di legame Up to 20 mg Histidine-tagged Protein
Product Type Talon Superflow Media
Dimensione particelle 60 to 160 μm
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 12
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Talon Superflow Cobalt-IMAC
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TALON Superflow, 50 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt