Learn More
Talsaclidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30417818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417818 50 mg 50mg
30412546 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT00560150MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Talsaclidine Hydrochloride
Formula molecolare C10H16ClNO
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMILES C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 201.69