Learn More
Talsaclidine, TRC
Codice prodotto. 30419799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419799 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419799 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT0056005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Talsaclidine
CAS 147025-53-4
Formula molecolare C10 H15 N O
Quantità 5 mg
Sinonimo 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propyn-1-yloxy)-, (3R)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propynyloxy)-, (R)- (9CI), (3R)-3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane, Talsaclidine
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-9-3-5-11(10)6-4-9/h9-10H,3-6,8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES CC#CO[C@@H]1CC2CCN1CC2
IUPAC Name (2R)-2-prop-1-ynoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Peso formulazione 165.1154