Learn More
Tamibarotene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472257
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472257 50 mg 50mg
16406128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472257 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14652
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Specifica
Materiale o nome chimico Tamibarotene
CAS 94497-51-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo Am 80
Informazioni di solubilità DMSO : 25.5 mg/mL (72.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=C3C(C)(CCC(C)(C3=C2)C)C)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 351.44
Peso formulazione 351.44
Percent Purity 98.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only