Learn More
Tamibarotene, TRC
Codice prodotto. 30418641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30418641 5 mg
30409246 25 mg
30410520 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30418641 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT0058005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94497-51-5
Formula molecolare C22 H25 N O3
Molecular Weight (g/mol) 351.44
IUPAC Name 4-[(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)carbamoyl]benzoic acid
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)O)ccc12
Specifications
Materiale o nome chimico Tamibarotene
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
Peso formulazione 351.1834