Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Tammann;Height x OD x ID (mm), 100 x 12 x 8;Volume (ml), 5;Tammann
Codice prodotto. 15403545
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL
1 mL
2.3 mL
5 mL
8 mL
17 mL
30 mL
90 mL
123 mL
180 mL
300 mL
490 mL
790 mL
1070 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30mm
50mm
80mm
100mm
190mm
280mm
390mm
Altezza (sistema metrico):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) unitSize
15403545 0.2 mL 3mm 30mm 6mm Pezzo
15423545 2.3 mL 6mm 80mm 10mm Pezzo
15433545 5 mL 8mm 100mm 12mm Pezzo
15443545 8 mL 10mm 100mm 15mm Pezzo
15413545 1 mL 5mm 50mm 8mm Pezzo
15463545 17 mL 15mm 100mm 20mm Pezzo
15483545 90 mL 20mm 280mm 24mm Pezzo
15493545 30 mL 20mm 100mm 25mm Pezzo
15443555 790 mL 58mm 280mm 68mm Pezzo
15403555 123 mL 28mm 190mm 34mm Pezzo
15423555 300 mL 38mm 280mm 44mm Pezzo
15413555 180 mL 28mm 280mm 34mm Pezzo
15433555 490 mL 47mm 280mm 55mm Pezzo
15453555 1070 mL 58mm 390mm 68mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15403545 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 033052.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) interno 30mm
Materiale Al-23
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 0.2 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 3mm
Altezza (sistema metrico) 6mm
Product Type Tammann Al-23 Crucibles