Learn More
- Home
- Products
- Specialty Lab Equipment, Instruments, and Apparatuses
- Crucibles
- Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Tammann;Height x OD x ID (mm), 100 x 12 x 8;Volume (ml), 5;Tammann
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Tammann;Height x OD x ID (mm), 100 x 12 x 8;Volume (ml), 5;Tammann
Codice prodotto. 15463545
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL
1 mL
2.3 mL
5 mL
8 mL
17 mL
30 mL
90 mL
123 mL
180 mL
300 mL
490 mL
790 mL
1070 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30mm
50mm
80mm
100mm
190mm
280mm
390mm
Altezza (sistema metrico):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15463545 | 17 mL | 15mm | 100mm | 20mm | Pezzo |
| 15403545 | 0.2 mL | 3mm | 30mm | 6mm | Pezzo |
| 15423545 | 2.3 mL | 6mm | 80mm | 10mm | Pezzo |
| 15433545 | 5 mL | 8mm | 100mm | 12mm | Pezzo |
| 15443545 | 8 mL | 10mm | 100mm | 15mm | Pezzo |
| 15413545 | 1 mL | 5mm | 50mm | 8mm | Pezzo |
| 15483545 | 90 mL | 20mm | 280mm | 24mm | Pezzo |
| 15493545 | 30 mL | 20mm | 100mm | 25mm | Pezzo |
| 15443555 | 790 mL | 58mm | 280mm | 68mm | Pezzo |
| 15403555 | 123 mL | 28mm | 190mm | 34mm | Pezzo |
| 15423555 | 300 mL | 38mm | 280mm | 44mm | Pezzo |
| 15413555 | 180 mL | 28mm | 280mm | 34mm | Pezzo |
| 15433555 | 490 mL | 47mm | 280mm | 55mm | Pezzo |
| 15453555 | 1070 mL | 58mm | 390mm | 68mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15463545
Fornitore
Thermo Scientific Chemicals
N. del fornitore
033058.KF
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 100mm |
| Materiale | Al-23 |
| Quantità | 1 Piece |
| Capacità (sistema metrico) | 17 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15mm |
| Altezza (sistema metrico) | 20mm |
| Product Type | Tammann Al-23 Crucibles |