Learn More
R&D Systems™ Tamoxifen
Codice prodotto. 18772729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18772729 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18772729 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6342/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.05€
    154.35€ / 100mg
    Risparmia 17.70€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM). Exhibits antiestrogenic effects in mammary tissue and estrogen-like effects in bone. Anticancer. Tamoxifen citrate (Cat.No. 0999) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-[(1Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 10540-29-1
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Estrogen and Related Receptor Modulators
Formula molecolare C26H29NO
Purezza 0.98