Learn More
Tamoxifen, 98%
Codice prodotto. 15495719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495719 500 mg 500mg
15475719 1 g 1g
15485719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15495719 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63509.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Tamoxifen (citofen, CAS # 10540-29-1) is an antineoplastic agent that has its effect through the estrogen receptors. | CAS: 10540-29-1 | C26H29NO | 371.52 g/mol
Inhibitor of protein kinase C and induces apoptosis in cancer cells. It is utilized in the study on lipopolysaccharide (LPS)-induced microglial activation to know its effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Tamoxifen is a tertiary aminobenzene that acts by competitively binding and antagonizing estrogen receptors to reduce DNA synthesis
  • When estradiol cannot bind estrogen receptors, the DNA response element is not activated
  • Tamoxifen upregulates the production of TGFb and slows tumor growth
  • Tamoxifen inhibits the production of IGF-1, a stimulator of tumor growth
Application
  • Tamoxifen may be useful in the study of tumorigenesis, growth, and inflammation
  • It is suitable for in vitro experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10540-29-1
Formula molecolare C26H29NO
Molecular Weight (g/mol) 371.52
Numero MDL MFCD00010454
InChI Key NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Sinonimo tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
IUPAC Name (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tamoxifen
Colore White
Quantità 500 mg
Indice di Merck 14,9048
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Peso formulazione 371.52
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tamoxifen
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen