Learn More
Tamoxifen Citrate, MedChemExpress
Descrizione
Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tamoxifen Citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H37NO8 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 563.64 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only