Learn More
Tamoxifen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491379
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491379 1 g 1g
16431706 500 mg -
16488497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16491379 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13757A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tamoxifen (ICI 47699) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.
Tamoxifen is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity. Tamoxifen also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen activates autophagy and induces apoptosis. Tamoxifen also can induce gene knockout of CreER(T2) transgenic mouse.
Specifica
Materiale o nome chimico Tamoxifen
CAS 10540-29-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H29NO
Quantità 1 g
Sinonimo ICI 47699 (Z)-Tamoxifen trans-Tamoxifen
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 371.51
Peso formulazione 371.51
Percent Purity 99.2%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only