Learn More
Tamoxifen, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11455161 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11455161
Marca: MP Biomedicals 0215673891
Tamoxifen, White Powder
  • Tamoxifen has been used to facilitate the recombination of ect2flox allele in mouse organs
  • It has also been used to study its effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced microglial activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10540-29-1
Formula molecolare C26H29NO
Molecular Weight (g/mol) 371.52
Numero MDL MFCD00010454
InChI Key NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico TAMOXIFEN
Punto di fusione 96°C to 100°C
Colore White
Formula lineare C26H29NO
Quantità 1 g
Sinonimo tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water (< 0.01% at 20°C); soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, propylene glycol, chloroform (50mg/mL - clear, colorless to faint yellow solution) or DMSO.
IUPAC Name 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Peso formulazione 371.5
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tamoxifen, Free Base
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .