Learn More
Tamoxifen, MP Biomedicals
Codice prodotto. 15712262 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15712262 5 g 5g
11455161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15712262 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215673894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    844.20€ / 5g
    Risparmia 42.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Tamoxifen, White Powder
  • It has been used to facilitate the recombination of ect2flox allele in mouse organs.
  • It has also been used to study its effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced microglial activation.
  • Protein kinase C inhibitor (IC50 = 50-200μM depending on assay conditions in MCF-7 cells or IC50 = 100μM in rat brain).
  • It is a prodrug that is metabolized to active metabolites 4-hydroxytamoxifen (4-OHT) and endoxifen by cytochrome P450 isoforms CYP2D6 and CYP3A4.
Identificatori chimici
CAS 10540-29-1
Formula molecolare C26H29NO
Molecular Weight (g/mol) 371.52
Numero MDL MFCD00010454
InChI Key NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punto di fusione 96°C to 100°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.0021
Note percentuale saggio 0.9935
Indice di rifrazione KR5919600
Quantità 5 g
Sinonimo [Z]-1-[p-Dimethylaminoethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, trans-Tamoxifen
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water (< 0.01% at 20°C); soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, propyleneglycol, chloroform (50mg/mL - clear, colorless to faint yellow solution) or DMSO
IUPAC Name (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tamoxifen, Free Base
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen free base