Learn More
Tamoxifen, TRC
Codice prodotto. 30040971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040971 10 g 10g
18032230 2.5 g 2.50g
18091230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30040971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT00600010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10540-29-1
Formula molecolare C26H29NO
Molecular Weight (g/mol) 371.52
Sinonimo (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, Mammaton, Novaldex, Tamoxifen, Z-Tamoxifen, trans-Tamoxifen;
IUPAC Name 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Tamoxifen
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Peso formulazione 371.2249
Percent Purity >95%