Learn More
DWK Life Sciences Tamper Evident Screw Cap, Wide Mouth, Blue PP, for Soda-Lime Glass Screw-Top Square Bottles
Codice prodotto. 11728011 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) unitSize
11728011 GL 32 pezzi 10
11738011 GL 45 pezzi 10
11619808 GL 54 pezzi 10
11629808 GL 60 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11728011 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 293031901
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tamper evident cap for wide mouth/short form DIN soda lime glass bottle thread.
Tamper evident, blue polypropylene, linerless screw cap for wide mouth/short form DIN thread soda lime glass bottles.
  • Tamper evident ring
  • LInerless
  • Short form DIN thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping
Materiale Polypropylene
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 32
Diametro (sistema metrico) 44 mm