Learn More
Gilac™ Tampico Oven Broom
Codice prodotto. 17928461
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
38 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
17928461 38 cm Pezzo
17988631 50 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17928461 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G020020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.04€
    47.22€ / pezzi 1
    Risparmia 19.82€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tampico Oven Broom is a special brush for bakery and pastry.
  • Special brush for bakery and pastry.
Specifica
Product Type Broom Head
Codice colore Orange
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Color-coded Yes
Materiale Wood