Learn More
R&D Systems™ Tamsulosin hydrochloride
Codice prodotto. 18772764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18772764 10 mg 10mg
18762754 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18772764 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3050/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α1A antagonist
Tamsulosin hydrochloride is a selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.97, 9.64 and 8.86 for α1A, α1B and α1D subtypes respectively). Decreases resting maximal urethral pressure with negligible effect on mean arterial blood pressure in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106463-17-6
Formula molecolare C20H29ClN2O5S
Specifica
Materiale o nome chimico Tamsulosin hydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 444.97
Purezza >99%
Peso molecolare 444.971