Learn More
Tamsulosin Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17983146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983146 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0938.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tamsulosin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tamsulosin Hydrochloride
CAS 106463-17-6
Nomi componenti o analita Tamsulosin Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tamsulosin Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, (-)-LY 253352, (-)-YM 12617, (R)-(-)-YM 12617, Flomax, Harnal, LY 253351, Omic, Omnic, YM 12617-1, YM 617, Yutanal, GI 138525A
InChI Formula InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 444.97
Quantità 250 mg
Peso formulazione 444.1486 g/mol