Learn More
Corning™ Tank Liners
Designed to fit standardized cylindrical tanks manufactured by Nalge™/Nunc™ and other brands
76.40€ - 122.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Product Type | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Product Type | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17203594
|
Corning™
91-300-30 |
200 L | 57.15 cm | Non-Gusseted Tank Liner | 22.5 in. x 36 in. (57.2 cm x 91.4 cm) |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17213594
|
Corning™
91-300-35 |
200 L | 55.88 cm | Gusseted Tank Liner | 22 in. x 36 in. (55.9 cm x 91.4 cm) |
76.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Made from low-density polyethylene (LDPE)
- Eliminate costs associated with cleaning and validation of tanks
- Decrease labor costs and increase turnaround time
- Eliminate risks associated with cross contamination
- Help extend life of reuseable tanks, resulting in reduced capital expenditures
- Gamma irradiated, individually packaged
- Choice of gusseted and non-gusseted available
- Available in many sizes
Specifica
LDPE | |
Cylindrical |