Learn More
3M™ Tanker Spill Response Kit
Codice prodotto. 17159350
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
30 L
Dimensione della confezione:
2 sets
5 sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17159350 15 L 5 sets
17149350 30 L 2 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17159350 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100090376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00€
    376.25€ / 5 sets
    Risparmia 2463.75€
    86% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
The modern and effective way to control and clean up spills, particularly those resulting from liquid fuel deliveries
  • Designed to absorb and contain small spills and leaks
  • Compact size is convenient for trucks, shipping departments, and areas of oil transfer
  • Kit is easily stowed in confined areas, such as behind the drivers seat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 L
Tipo Sorbent Spill Kit
Da utilizzare con (applicazione) Absorbing/Containing Small Spills and Leaks
Modello TSK-15
Quantità confezione 5 Pk.
Dimensioni (L x P x A) 490 x 430 x 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 490 mm
Larghezza (sistema metrico) 430 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm