Learn More
Tannic acid, MedChemExpress
Descrizione
Tannic acid is a novel hERG channel blocker with IC50 of 3.4 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tannic acid |
| CAS | 1401-55-4 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C76H52O46 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (58.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (58.78 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C(O)C(O)=C1)OC3[C@H](OC(C4=CC(OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5)=O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@@H](OC(C6=CC(OC(C7=CC(O)=C(O)C(O)=C7)=O)=C(O)C(O)=C6)=O)[C@H](OC(C8=CC(OC(C9=CC(O)=C(O)C(O)=C9)=O)=C(O)C(O)=C8)=O)[C@@H](COC(C%10=CC(OC(C%11=CC(O)=C(O)C(O)=C%11)=O)=C(O)C(O)=C%10)=O)O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1701.2 |
| Peso formulazione | 1701.2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only