Learn More
Tannic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Tannic acid is a novel hERG channel blocker with IC50 of 3.4 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Tannic acid |
| CAS | 1401-55-4 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C76H52O46 |
| Quantity | 5 g |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (58.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (58.78 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C(O)C(O)=C1)OC3[C@H](OC(C4=CC(OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5)=O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@@H](OC(C6=CC(OC(C7=CC(O)=C(O)C(O)=C7)=O)=C(O)C(O)=C6)=O)[C@H](OC(C8=CC(OC(C9=CC(O)=C(O)C(O)=C9)=O)=C(O)C(O)=C8)=O)[C@@H](COC(C%10=CC(OC(C%11=CC(O)=C(O)C(O)=C%11)=O)=C(O)C(O)=C%10)=O)O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1701.2 |
| Formula Weight | 1701.2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?