Learn More
Tannic Acid, TRC
Codice prodotto. 30421527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421527 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT00656050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tannin (Tannic acid)
CAS 1401-55-4
Formula molecolare C76H52O46
Quantità 50 g
Sinonimo Tannic Acids, Tannin analysis, AL, AL (tannin), Arbor Lock 20, BM 539, Bondtite 241, Bondtite 345, Bondtite 645, Brewtan, Brewtan C, Colatan GT 100, Crown ATO, DT-R 240, Excellence Vintage, F-Tannin, FS 500M, Fintan OP, Floctan 1, Floctan 3, Fresh Shiraimatsu FS 500M, Gallotannic Acid, Gallotannic Acids, Gallotannin, Gallotannins, Hifix 45, Hifix SL, Hifix SLA, Hifix SW-A, Kakitafu, Lexsod P, MP-TR, Makubunri Seisei Kaki Tannin H 1, Pancil, Pancil FG 22, Pancil FG 30, Pancil FG 70, Quertanil, Resorcinex Pecan Tannin 9901L, SV 82, Sunlife TN, TW 75, Tanal 02C, Tanal 1, Tanaphen P 500, Tanex A-FCC, Tanex RS 93, Tannic Acid KT, Tannic Acid ME, Tannic Acid X, Tannic acid, Tannic acid AL, Tannin, Textan 3, UT 10, UT 10 (tannin), Vitanil B, Vitanil IM, Weibull
InChI Formula InChI=1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
SMILES Oc1c(O)c(O)cc(C(Oc2c(O)c(O)cc(C(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]3OC(c4cc(OC(c5cc(O)c(O)c(O)c5)=O)c(O)c(O)c4)=O)OC(c6cc(OC(c7cc(O)c(O)c(O)c7)=O)c(O)c(O)c6)=O)OC(c8cc(OC(c9cc(O)c(O)c(O)c9)=O)c(O)c(O)c8)=O)OC(c%10cc(OC(c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)=O)c(O)c(O)c%10)=O)=O)c2)=O)c1
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(((3,4-dihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetrakis(3,4-dihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoate)
Molecular Weight (g/mol) 1701.21
Peso formulazione 1700.17